3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazol-5-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-3-(3-fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
PC3175-500MG
APOSPC3175-500MGEA
434
EUR
APOSPC3175-500MG
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazol-5-ylamine
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazol-5-ylamine
Formel:
C₉H₈FN₃S Molecular Weight: 209,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09865007 CAS-Nummer: 1017782-58-9 |