(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl [4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dichloro-1-[({[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl}oxy)methyl]-1H-imidazole
PC31829-250MG
APOSPC31829-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC31829-250MG
(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl [4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamate
(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl [4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamate
Formel: C₁₂H₈Cl₂F₃N₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00110749
CAS-Nummer: 650592-39-5