8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC31854-250MG
PC31854-1G
PC31854-5G
APOSPC31854-250MGEA
0
EUR
APOSPC31854-250MG
APOSPC31854-1G
APOSPC31854-5G
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄BrClF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174293 CAS-Nummer: 655235-61-3 |