Methyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate, 3-Chloro-2-(methoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, Methyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate
PC31856-250MG
APOSPC31856-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC31856-250MG
Methyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₈H₅ClF₃NO₂ Molecular Weight: 239,579 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570523 CAS-Nummer: 655235-65-7 |