4-Chloro-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC31863-1G
APOSPC31863-1GEA
183
EUR
APOSPC31863-1G
4-Chloro-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₄ClF₆NO Molecular Weight: 315,599 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01566524 CAS-Nummer: 503148-24-1 |