4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC31875-1G
APOSPC31875-1GEA
116
EUR
APOSPC31875-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
Formel:
C₁₁H₇F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 189…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086203 CAS-Nummer: 220462-27-1 |