1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluorophenyl)-4-formyl-5-methyl-1H-pyrazole
PC31881-1G
APOSPC31881-1GEA
193
EUR
APOSPC31881-1G
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₉FN₂O Molecular Weight: 204,2 g/mol Schmelzpunkt: 111…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407349 CAS-Nummer: 423768-41-6 |