5-Amino-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(5-Amino-1,2,3-thiadiazol-4-yl)benzotrifluoride, 4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazol-5-amine
PC31885-250MG
APOSPC31885-250MGEA
174
EUR
APOSPC31885-250MG
5-Amino-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazole
5-Amino-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazole
Formel:
C₉H₆F₃N₃S Molecular Weight: 245,224 g/mol Schmelzpunkt: 125…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407371 CAS-Nummer: 423769-76-0 |