4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid
PC31887-1G
APOSPC31887-1GEA
14.7
EUR
APOSPC31887-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 96%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S Molecular Weight: 279,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024882 CAS-Nummer: 32333-53-2 UN: 1759 ADR: 8,III |