5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC32017-1G
APOSPC32017-1GEA 59.6 EUR
APOSPC32017-1G
5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₁H₅ClF₆N₂O
Molecular Weight: 330,614 g/mol
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01764514
CAS-Nummer: 287198-14-5
UN: 3261
ADR: 8,III