N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3207-10G PC3207-1G PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA 0 EUR
APOSPC3207-10G APOSPC3207-1G APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Formel: C₈H₁₀FN
Siedepunkt: 72…74 °C (15 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203991
CAS-Nummer: 2707-64-4