4-(Trifluormethoxy)anilin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32088-1G
PC32088-5G
APOSPC32088-1GEA
0
EUR
APOSPC32088-1G
APOSPC32088-5G
4-(Trifluormethoxy)anilin Hydrochlorid
4-(Trifluormethoxy)anilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₇ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219956 CAS-Nummer: 42823-24-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |