6-Chloro-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32092-500MG
APOSPC32092-500MGEA
183
EUR
APOSPC32092-500MG
6-Chloro-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Chloro-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel:
C₁₂H₆ClF₃N₄ Molecular Weight: 298,651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00277273 CAS-Nummer: 175204-95-2 |