N-(2,6-Difluoro-3-nitrophenyl)acetamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC32095-1G
APOSPC32095-1GEA
132
EUR
APOSPC32095-1G
N-(2,6-Difluoro-3-nitrophenyl)acetamide 95+%
N-(2,6-Difluoro-3-nitrophenyl)acetamide
Formel:
C₈H₆F₂N₂O₃ Molecular Weight: 216,1400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174326 CAS-Nummer: 25892-08-4 |