7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,2,3,4-Tetrahydro-7-(trifluoromethyl)quinoline

PC32135-5G
APOSPC32135-5GEA 554 EUR
APOSPC32135-5G
7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 97%
7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Formel: C₁₀H₁₀F₃N
Molecular Weight: 201,19 g/mol
Siedepunkt: 135…140 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079784
CAS-Nummer: 450-62-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR