3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 0 EUR
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190127
CAS-Nummer: 191602-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III