Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-hydroxy-8-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
PC3216-1G
APOSPC3216-1GEA
29
EUR
APOSPC3216-1G
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat 97%
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₄ Molecular Weight: 301,2180 g/mol Schmelzpunkt: 235…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221480 CAS-Nummer: 175278-35-0 |