4-Amino-N-(2,4-difluorphenyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32230-250MG
APOSPC32230-250MGEA 68.3 EUR
APOSPC32230-250MG
4-Amino-N-(2,4-difluorphenyl)benzolsulfonamid
4-Amino-N-(2,4-difluorphenyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₂H₁₀F₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 161…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01935782
CAS-Nummer: 1717-36-8