5-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3224-500MG
APOSPC3224-500MGEA
109
EUR
APOSPC3224-500MG
5-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₀F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665765 CAS-Nummer: 2357-26-8 |