4-Amino-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32257-250MG
APOSPC32257-250MGEA
0
EUR
APOSPC32257-250MG
4-Amino-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulphonamide
4-Amino-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulphonamide
Formel:
C₁₃H₁₁F₃N₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935804 CAS-Nummer: 339-42-4 |