4-(Bromomethyl)-1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3229-1G
APOSPC3229-1GEA
179
EUR
APOSPC3229-1G
4-(Bromomethyl)-1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-(Bromomethyl)-1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₂H₁₀BrF₃N₂O Molecular Weight: 335,12 g/mol Schmelzpunkt: 75,5…77.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09879947 CAS-Nummer: 912569-72-3 UN: 3261 ADR: 8,III |