3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC32294-1G
APOSPC32294-1GEA
125
EUR
APOSPC32294-1G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carbonitrile
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆F₃N₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00486825 CAS-Nummer: 317840-08-7 |