3-Amino-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32295-1G
APOSPC32295-1GEA 174 EUR
APOSPC32295-1G
3-Amino-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₉F₃N₂O₂S
Molecular Weight: 338,304 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00398797
CAS-Nummer: 104960-56-7