Ethyl-2-(4-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3233-250MG
APOSPC3233-250MGEA
85.7
EUR
APOSPC3233-250MG
Ethyl-2-(4-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-2-(4-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₀F₄N₂O₂ Molecular Weight: 302,23 g/mol Siedepunkt: 140…142 °C/0,2mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173869 CAS-Nummer: 175137-38-9 |