4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene, [4-(Chlorosulphonyl)-2-(trifluoromethyl)thien-3-yl]benzene
PC32364-100MG
APOSPC32364-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC32364-100MG
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₆ClF₃O₂S₂
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02090165
CAS-Nummer: 680215-52-5
UN: 3261
ADR: 8,III