1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
PC32453-1G
APOSPC32453-1GEA
277
EUR
APOSPC32453-1G
1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formel:
C₁₁H₆Cl₂F₃N Molecular Weight: 280,073 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00278514 CAS-Nummer: 259175-24-1 |