4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formyl-2-(trifluoromethyl)phenol, 5-Formyl-2-hydroxybenzotrifluoride
PC3247Q-100MG
APOSPC3247Q-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC3247Q-100MG
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Schmelzpunkt: 158…165 °C |
MDL:
MFCD01091006 CAS-Nummer: 220227-98-5 |