3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32508-1G
PC32508-250MG
APOSPC32508-1GEA
98.9
EUR
APOSPC32508-1G
APOSPC32508-250MG
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Formel:
C₁₀H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01313379 CAS-Nummer: 260046-96-6 |