2-Chloro-1-{4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[4-(Chloroacetyl)piperazin-1-yl]-3-(trifluoromethyl)pyridine, 1-(Chloroacetyl)-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
PC32512-250MG
APOSPC32512-250MGEA
46.6
EUR
APOSPC32512-250MG
2-Chloro-1-{4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}ethan-1-one
2-Chloro-1-{4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}ethan-1-one
Formel:
C₁₂H₁₃ClF₃N₃O Molecular Weight: 307,699 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01571119 CAS-Nummer: 260392-48-1 |