N-[2-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]-2,6-difluoro-3-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32533-50MG
APOSPC32533-50MGEA
0
EUR
APOSPC32533-50MG
N-[2-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]-2,6-difluoro-3-nitrobenzamide
N-[2-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]-2,6-difluoro-3-nitrobenzamide
Formel:
C₁₉H₁₀Cl₂F₂N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567171 CAS-Nummer: 260553-38-6 |