Ethyl 5-methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3255-1G
APOSPC3255-1GEA
232
EUR
APOSPC3255-1G
Ethyl 5-methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoate 97%
Ethyl 5-methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Formel:
C₉H₉F₃O₃ Molecular Weight: 222,161 g/mol Siedepunkt: 55 °C (0,3 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00275564 CAS-Nummer: 17515-73-0 |