Methyl 3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC32550-1G
APOSPC32550-1GEA
0
EUR
APOSPC32550-1G
Methyl 3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acrylate
Methyl 3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acrylate
Formel:
C₁₁H₉F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01571241 CAS-Nummer: 1226460-04-3 |