3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32577-1G
APOSPC32577-1GEA 0 EUR
APOSPC32577-1G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₇F₃N₂O
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02677691
CAS-Nummer: 306936-65-2