Ethyl nonafluorovalerate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl Perfluorovalerate, Nonafluorovaleric Acid Ethyl Ester, Perfluorovaleric Acid Ethyl Ester
PC3260-5G
APOSPC3260-5GEA
21.9
EUR
APOSPC3260-5G
Ethyl nonafluorovalerate 98%
Ethyl nonafluorovalerate
Formel:
C₇H₅F₉O₂ Molecular Weight: 292,10 g/mol Siedepunkt: 121 °C Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077523 CAS-Nummer: 424-36-2 UN: 3272 ADR: 3,III |