2,5-Dichloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyridine-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32676-100MG
APOSPC32676-100MGEA 72.5 EUR
APOSPC32676-100MG
2,5-Dichloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyridine-3-carbohydrazide
2,5-Dichloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyridine-3-carbohydrazide
Formel: C₁₂H₆Cl₃F₃N₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00833282
CAS-Nummer: 680217-58-7