N-(4-Chlorophenyl)-2,6-dichloro-5-fluoronicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32683-250MG
APOSPC32683-250MGEA 33.5 EUR
APOSPC32683-250MG
N-(4-Chlorophenyl)-2,6-dichloro-5-fluoronicotinamide
N-(4-Chlorophenyl)-2,6-dichloro-5-fluoronicotinamide
Formel: C₁₂H₆Cl₃FN₂O
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01765453
CAS-Nummer: 680217-80-5