4-[(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)carbonyl]morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)(morpholino)methanone
PC32691-250MG
APOSPC32691-250MGEA
79.9
EUR
APOSPC32691-250MG
4-[(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)carbonyl]morpholine
4-[(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)carbonyl]morpholine
Formel:
C₁₀H₉Cl₂FN₂O₂ Molecular Weight: 279,095 g/mol Schmelzpunkt: 132…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01765490 CAS-Nummer: 680217-88-3 |