2,6-Dichloro-5-fluoro-N-pyridin-3-ylnicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32692-100MG
APOSPC32692-100MGEA
29
EUR
APOSPC32692-100MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-pyridin-3-ylnicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-pyridin-3-ylnicotinamide
Formel:
C₁₁H₆Cl₂FN₃O Schmelzpunkt: 133…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01934909 CAS-Nummer: 680217-89-4 |