2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32711-1G
PC32711-5G
APOSPC32711-1GEA
279
EUR
APOSPC32711-1G
APOSPC32711-5G
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Formel:
C₈H₆BrF₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11035865 CAS-Nummer: 239136-81-3 |