Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2,2-difluoro-2-(pyridin-2-yl)acetate
PC32718-1G
APOSPC32718-1GEA
119
EUR
APOSPC32718-1G
Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate 95%
Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ Molecular Weight: 201,17 g/mol Siedepunkt: 79,5 °C/0.5mmHg Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06858718 CAS-Nummer: 267876-28-8 |