4-{[1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]oxy}benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC3272-1G
APOSPC3272-1GEA
277
EUR
APOSPC3272-1G
4-{[1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]oxy}benzaldehyde
4-{[1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]oxy}benzaldehyde
Formel:
C₁₆H₁₂F₃N₃O₂ Molecular Weight: 335,281 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998164 CAS-Nummer: 1031928-98-9 |