4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC32757-1G
PC32757-25G
PC32757-5G
APOSPC32757-1GEA
21.9
EUR
APOSPC32757-1G
APOSPC32757-25G
APOSPC32757-5G
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₆BFO₃ Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10697426 CAS-Nummer: 825644-26-6 |