Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,4-Trifluoracetessigsäureethylester, ω,ω,ω-Trifluoracetessigsäureethylester, 4,4,4-Trifluor-3-oxobuttersäureethylester
PC3280-5G
APOSPC3280-5GEA 0 EUR
APOSPC3280-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Formel: C₆H₇F₃O₃
Molecular Weight: 184,11 g/mol
Siedepunkt: 70 °C/100mmHg
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000424
CAS-Nummer: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3,III