4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32802-1G
PC32802-250MG
PC32802-5G
APOSPC32802-1GEA
136
EUR
APOSPC32802-1G
APOSPC32802-250MG
APOSPC32802-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Formel:
C₈H₈FNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27937156 CAS-Nummer: 134882-63-6 |