Poly(chlortrifluorethylen) 800

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC32820-100G PC32820-25G
APOSPC32820-100GEA 197 EUR
APOSPC32820-100G APOSPC32820-25G
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800

Inert, non-flammable lubricant for low temperature applications

Formel: (C₂ClF₃)n
Molecular Weight: 800 g/mol
Siedepunkt: 132 °C
Schmelzpunkt: < –130 °C
Dichte: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9002-83-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR