3',5'-Difluor-4'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
PC3283-1G
APOSPC3283-1GEA
62.5
EUR
APOSPC3283-1G
3',5'-Difluor-4'-methoxyacetophenon 98%
3',5'-Difluor-4'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Molecular Weight: 186,15 g/mol Schmelzpunkt: 27…31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236243 CAS-Nummer: 170570-79-3 |