3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32839-1G
PC32839-250MG
PC32839-5G
APOSPC32839-1GEA
0
EUR
APOSPC32839-1G
APOSPC32839-250MG
APOSPC32839-5G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₅F₃INO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20731076 CAS-Nummer: 1365969-58-9 |