2-(Chloromethyl)-5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC32870-1G
APOSPC32870-1GEA
256
EUR
APOSPC32870-1G
2-(Chloromethyl)-5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₆ClFN₂O Molecular Weight: 212,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05263166 CAS-Nummer: 350672-14-9 |