2,4-Difluorophenyl-2-chloroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC32875-1G
APOSPC32875-1GEA
386
EUR
APOSPC32875-1G
2,4-Difluorophenyl-2-chloroacetate
2,4-Difluorophenyl-2-chloroacetate
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Molecular Weight: 206,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001124 CAS-Nummer: 1312137-54-4 |