4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32884-1G
PC32884-250MG
PC32884-5G
APOSPC32884-1GEA
0
EUR
APOSPC32884-1G
APOSPC32884-250MG
APOSPC32884-5G
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Formel:
C₈H₅F₃N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00160038 CAS-Nummer: 60388-36-5 |